Print…
VWR®, Divisores de Amostra
Fornecedor: VWR Collection
HAVE205322280EA 673.58 EUR
HAVE205322280 HAVE205322273 HAVE205322297 HAVE205322303 HAVE205322310 HAVE205322327 HAVE205322334 HAVE205322341
VWR®, Divisores de Amostra
Divisores de amostras
Para divisão do material em amostras de tamanho adequado aos peneiros de teste.
Tipo RT 6,3 e 12,5: Constituído por 1 rack de aço envernizado de 300×250×270 mm, 1 divisor de aço inoxidável, e 3 recipientes de 1,75 litros de folha estanhada ou laminada a plástico.
Tipo RT 25, 37,5, 50 e 75: Constituído por 1 rack de 620×260×420 mm, 1 divisor e 3 recipientes de 8 litros com pegas, tudo de aço galvanizado.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel