Print…
Agitadores de peneiros, resistentes, UWL
Fornecedor: VWR Collection
510-0969EA 7200 EUR
510-0969 510-0972 510-0966 510-0971 510-0974 510-0968 510-1305 510-1304 510-1302 510-1307 HAVE205323102 HAVE205323133 HAVE205323140 HAVE205322846 HAVE205322853
Agitadores de peneiros, resistentes, UWL
Agitadores Agitadores de peneiros
For test sieves up to 400 mm diameter or square sieves up to 500×500 mm. The UWL 400 is an efficient test sieve shaker that achieves optimum results for large feed quantities. It creates a three-dimensional sieving action, and is especially designed for coarse grained products. The UWL 400 T is suitable for dry sieving; the UWL 400 N is suitable for wet sieving, and the UWL 400 H is suitable for square test sieves with beechwood frames.
  • Dispositivo de comando separado, com possibilidade de fixação à parede
  • Velocidade de rotação: 1500 rpm
  • Função de temporizador: 0 - 599 min
  • Carga máx.: 50 kg (20 kg de material de peneiramento)
  • Emissão sonora: 70 dB(A)
Fornecimento: com cada agitador é fornecido, de série, um sistema de encaixe Classic com 2 varetas guia de 620 mm e 2 porcas recartilhadas com barras, uma tampa com janela de inspecção em vidro, um difusor de pulverização de água, para o modelo de peneiramento por via húmida UWL 400 N, e aparelho especial para armações de faia, no modelo UWL 400 H