Print…
Agitadores de peneira de teste VWR® EML Digital Plus
Fornecedor: NEXOPART
510-0957EA 3508.44 EUR
510-0957 510-0954 510-0963 510-0960 510-0959 510-0956 510-0965 510-0962 510-1291 510-1297 510-1300 510-1289 510-1298 510-1295 510-1294 510-1292 HAVE205322730 HAVE205322747 HAVE205322754 HAVE205322860 HAVE205322877 HAVE205322884 HAVE205322891
Agitadores de peneira de teste VWR® EML Digital Plus
Agitadores Agitadores de peneiros
Os modelos de agitadores de peneiros electromagnéticos foram concebidos para a análise granulométrica com uma óptima acção de peneiramento tridimensional. A amplitude auto-reajustável, que utiliza a medição permanente da aceleração da torre de peneiros, equilibra a oscilação do agitador e do respectivo suporte. Isso garante que a amplitude se mantém inalterada, independentemente da quantidade alimentada e da posição de instalação.
  • Memory for 10 test sieve parameter sets
  • Timer function: 0 to 99 minutes or continuous operation
  • Intermittent or continuous shaking operation
  • Digital display of all functions
  • 3000 impulses per minute (50 Hz)
  • Sound emission: 70 dB(A) for EML 315 digital plus, EML 450 digital plus: 73 dB(A)
  • Maximum loading: 21 kg for EML 315 (6 kg sieved material), 42 kg for EML 450 (15 kg sieved material)
EML 315 and 450 models are for dry and wet sieving and have a separate control device.
Sistema de aperto de abertura rápida HAVER 'TwinNut' opcional:
As pinças 'TwinNut' para fixação e remoção fácil da cobertura constituem uma alternativa às porcas recartilhadas 'Classic' padrão. As varetas guia do sistema 'Classic' também pode ser usadas no sistema HAVER 'TwinNut'.
Fornecimento: Included with each shaker: Models with either 'Classic' clamping system or 'TwinNut' system are supplied with two guide rods (660 mm for EML 200 and EML 315; 850 or 1000 mm for EML 450) and two knurled nuts with handlebars, cover with inspection glass and water spray diffuser for wet sieving models. Sieves and collecting pan must be ordered separately. IQ/OQ documentation on request.