Print…
Registadores de temperatura e pressão, EBI 11
Fornecedor: EBRO
1340-6290 1340-6291 1340-6292 1340-6293
620-1576EA 3160 EUR
620-1576 620-1577 620-1578 620-1579
Registadores de temperatura e pressão, EBI 11
Registadores de dados
Os mini data loggers EBI 11 são considerados a solução perfeita para espaços apertados, oferecendo medições de temperatura e pressão em espaços apertados.
  • Para espaços apertados, como pequenos esterilizadores a vapor, garrafas, latas ou sacos
  • Validação de esterilizadores a vapor e autoclaves
  • Validação de lavadoras desinfetadoras e lavadoras desinfetadoras para endoscópios
  • Material de invólucro V4A
  • Alta precisão
  • Completamente impermeável
  • Bateria substituível em campo
The EBI 11 mini data loggers are suitable not only for validation monitoring but can also be used for routine control monitoring.
Have adjustable sampling rate of 1 sec to 24 hr, storage temperature of 0 to 60 °C.
Have dimension of 16,5×24 mm (without probe) for temperature loggers
Have dimension of 16,5×48 mm (without connector) for tempearture and pressure loggers
Certificações: Factory calibration certificate; IP 68 rated protection class.
Informações de encomenda: São necessários, no mínimo, um registador de dados, uma interface e o software Winlog.pro. Fornecido com uma pilha substituível.