Print…
VWR® Standard and Advanced, Agitadores vortex, para microplacas ou tubos
Fornecedor: VWR Collection
444-0985EA 823 EUR
444-0985 444-0986 444-0992 444-0993
VWR® Standard and Advanced, Agitadores vortex, para microplacas ou tubos
Agitadores Agitadores Vortex
Os agitadores vortex para microplacas Standard VWR® são unidades analógicas de velocidade variável, e a sua grande velocidade e pequena órbita são ideais para a mistura ótima das microplacas. Os agitadores vortex para microplacas Advanced VWR são ideais para aplicações que necessitem de resultados reprodutíveis.
  • Ambos os modelos foram concebidos para operação contínua
  • Ideais para a agitação de microplacas ou tubos
  • Suporte para microplacas duplo opcional disponível
  • Modelo Advanced com display LED para velocidade e tempo
  • Podem ser usados a temperaturas entre 4 a 40 °C (85% de humidade relativa, sem condensação), em incubadora ou sala fria
Possuem controlos tácteis e display LED para obter resultados precisos em termos de velocidade (rpm) e tempo (minutos e segundos). O controlo por microprocessador mantém a velocidade definida para uma mistura uniforme e consistente. O temporizador exibe o tempo decorrido, ou quando programado pelo utilizador, a unidade desliga-se quando o tempo chegar a zero. Os dois modelos apresentam dois modos de operação: o modo 'Touch' para mistura quando é exercida pressão sobre o acessório standard, ou o modo 'On' para operação contínua com fixação das microplacas.
Fornecimento: fornecido com acessório standard para tubos e recipientes pequenos, suporte para uma microplaca, ficha EU removível com adaptadores UK e CH. Acessórios opcionais disponíveis incluem o acessório standard para tubos e recipientes pequenos, suporte para duas microplacas e suporte para uma microplaca.