Print…
Padrões de Espectroscopia UV/Visível, padrões de comprimento de ondas
Fornecedor: VWR Chemicals
84772.600EA 928 EUR
84772.600 84773.600 84774.600 84775.180 84776.180 84777.180
Padrões de Espectroscopia UV/Visível, padrões de comprimento de ondas
Padrões Padrões de Colorimetria e Espectroscopia
Padrão de comprimento de onda (certificados em 0,1; 0,2, 0,5, 1 e 2 nm cortar larguras) embalado em seis frascos UV selados permanentemente ou 100 ml frasco âmbar