Print…
Sensor da qualidade do ar do laboratório, Halo Sense
Fornecedor: ERLAB CAPTAIRE
AS016010021 AS036020021 AS046030022
ERLAAS016010021EA 1070 EUR
ERLAAS016010021 ERLAAS036020021 ERLAAS046030022
Sensor da qualidade do ar do laboratório, Halo Sense
Sistemas de monitorização Environmental Monitoring Systems
O Halo Sense foi concebido para monitorizar de forma contínua a qualidade do ar do laboratório para um amplo espetro de gases e vapores. O Halo Sense é fornecido em três versões: compostos orgânicos voláteis (COV), ácidos e formaldeído.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://pt.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=20525804
  • Comunicação simples através de sistema de impulsos por LED
  • Fontes de alimentação em conformidade com várias normas internacionais
  • Cabo RJ45 fornecido
  • Configurações padrão: alarme sonoro desativado, alarme visual ativado (ambos os alarmes podem ser desativados)
  • Para instalação: no teto, na parede, na bancada, ou sob a bancada
Quando o Halo deteta fumos ou vapores, uma faixa suave de indicadores luminosos pisca para indicar ao utilizador que o ar está poluído.
O utilizador apenas tem de transferir a aplicação Erlab eGuard e passará a receber alertas no dispositivo preferido. Se o ar do laboratório estiver poluído, permite ao utilizador tomar medidas antes que os níveis de poluição sejam perigosos.
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Atenção: There is a very wide range of Erlab products. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 