Print…
Hidróxido de sódio 25% em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
85523.320EA 174 EUR
85523.320 85523.460
Hidróxido de sódio 25% em solução aquosa para produção biofarmacêutica
Hidróxido de sódio
Informações de encomenda: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Fórmula: NaOH
Ponto de Fusão: 9 - 10 °C
Densidade: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Assay (calculated as NaOH) 24,8 - 25,2 %
Appearance Passes test
CO₃ (as Na₂CO₃) Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin (IU/ml) Max. 2
Filtered at 0.2 µm Confirmed