Print…
VWR® Traceable®, Termo-higrómetro com alarme remoto
Fornecedor: VWR Collection
620-2486EA 139 EUR
620-2486 620-2487
VWR® Traceable®, Termo-higrómetro com alarme remoto
Higrómetros Termo-higrómetros digitais
Esses termo-higrômetros são ideais para medições de rotina, monitorização 24h/dia, controlo de qualidade e requisitos experimentais críticos. Perfeito para uso em hottes, salas de aula, armazéns, câmaras climáticas e áreas de armazenamento de produtos químicos.
  • O visor triplo apresenta em simultâneo as leituras de humidade e temperatura mínima, máxima e atual
  • Memória da temperatura e da humidade mínima e máxima
  • A funcionalidade de alarme de temperatura e humidade alta/baixa pode ser configurada pelo utilizador em incrementos de 1% de HR ou 1ºC
  • ºC ou ºF
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable