Print…
Ácido sulfúrico 96% solução de calibração de viscosidade de acordo com DIN EN ISO 307
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
85652.290EA 70.8 EUR
85652.290 85652.320
Ácido sulfúrico 96% solução de calibração de viscosidade de acordo com DIN EN ISO 307
Ácido sulfúrico
Fornecimento: Este produto não está disponível em todos os países. Por favor, verifique com seu escritório VWR local ou fornecedor.
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10,38 °C
Densidade: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Encomendar
Assay 95.85 - 96.15 %