Print…
Soluções Tampão VWR®, AVS TITRINORM, CRMs, a 25 °C
Fornecedor: VWR Chemicals
85518.260EA 27.5 EUR
85518.260 85511.260 85515.260 85516.260 85517.260 85506.260
Soluções Tampão VWR®, AVS TITRINORM, CRMs, a 25 °C
Tampões Tampões de pH
  • Soluções preparadas a partir de reagentes analíticos AnalaR® NORMAPUR®
  • Valor analítico verdadeiro no rótulo, com uma precisão de ±0,02 unidades de pH
  • Rastreabilidade de acordo com os SRM do NIST
  • Número de lote e data de embalamento para rastreabilidade
Certificado de análise disponível.
Certificações: Produced and certified in accordance with ISO 17034 accredited by BELAC under the certification number 542-RM. All information regarding the use of this CRM can be found on the Certificate of Analysis.