Print…
VWR® VWB2, Banhos-maria
Fornecedor: VWR Collection
462-0554EA 803 EUR
462-0554 462-0555 462-0556 462-0557 462-0558 462-0559
VWR® VWB2, Banhos-maria
Banhos Banhos-maria sem agitação
Banhos-maria com caixa de parede dupla em aço inoxidável (interior) e chapa de aço revestida (exterior). Todos, os banhos excepto os modelos de 2 litros possuem uma torneira de drenagem e são adequados para uso com esferas de transferência de calor. Os banhos com uma capacidade de 5 litros ou mais têm um modo de transferência de calor que é activado através do menu principal. Como acessório opcional existe uma tampa para tapar a saida de drenagem e assim evitar que as esferas de transferência de calor fiquem presas. Nota: os banhos são classificados como Classe de Segurança 1, permitindo a operação sem vigilância quando usados com líquidos não inflamáveis.
  • Aquecimento rápido, controlo de temperatura preciso
  • Indicador de temperatura digital com três pré-definições de temperatura
  • Gama de temperaturas ambiente de +5 a +99ºC
  • Estabilidade de temperatura ±0,2ºC
  • Alarme de excesso de temperatura ajustável protege as amostras de sobre aquecimento
  • A proteção contra funcionamento a seco desliga o banho em caso de baixo nível de água
  • Temporizador de contagem regressiva e alarme sonoro: 1 a 999 minutos
Fornecimento: fornecido com tampa de policarbonato transparente articulada (os modelos de 2 litros têm uma tampa sem articulação) e tabuleiro universal. Disponível uma vasta gama de acessórios opcionais.