Print…
Óculos de proteção, uvex pheos CX2
Fornecedor: UVEX
9198.285 9198.237 9198.256 9198.257 9198.258 9198.064 9198.275 9198.223
111-2152EA 27.4 EUR
111-2152 111-2148 111-2149 111-2150 111-2151 111-2387 UVEX9198.275 UVEX9198.223
Óculos de proteção, uvex pheos CX2
Óculos
Óculos de proteção desportivos e modernos apresentam uma tecnologia inovadora de dois componentes uvex para máximo conforto.
  • Proteção confortável devido ao apoio nasal e de testa almofadado
  • Proteção ótima devido à tecnologia Temple Twist para encaixe perfeito sem escorregar
  • Duas lentes esféricas fornecem um amplo campo de visão
  • Excelente ventilação assegura bom ambiente para o olho
  • A geometria slim temple permite a combinação com outros EPIs (protetores para ouvidos, capacetes, etc.)
Certificações: EN 166, EN 170