Print…
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado, extra_pure
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
1.02459.9012 1.02459.1000
1.02459.9012EA 1890 EUR
1.02459.9012 1.02459.1000
Cloreto de ferro (II) tetrahidratado, extra_pure
Cloreto de Ferro (II) tetrahidratado
Fórmula: FeCl₂·4H₂O
Peso Molecular: 198.81 g/mol
Ponto de Fusão: 677
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149709
Número CAS: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260