Print…
VWR®, Pilões para coadores de células
Fornecedor: VWR Collection
734-2819EA 113 EUR
734-2819 734-2820
VWR®, Pilões para coadores de células
Almofarizes e pilões Pilões
Pilões de polipropileno roxo resistentes ao desgaste foram concebidos para caber perfeitamente em coadores de células.
  • Pega com ranhuras para facilidade de uso
  • Esterilizado por radiação gama
  • Não pirogénico, isento de Dnase/Rnase
Embalagem: cada embalagem tem um número de lote impresso para facilitar o seguimento da qualidade. Fornecido em embalagem individual de papel e plástico com abertura fácil (100/embalagem). A embalagem a granel tem 25/saco e 50/caixa.