Print…
Tubos de distribuição de gás
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07212225 07212025 07212125
LENZ07212225EA 41 EUR
LENZ07212225 LENZ07212025 LENZ07212125
Tubos de distribuição de gás
Tubos de gás
Gas distribution tubes with central ring made of borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion