Print…
Banhos-maria, série PURA™
Fornecedor: Julabo
9550504 9550510 9550514 9550522 9550530
462-0625EA 893 EUR
462-0625 462-0626 462-0627 462-0628 462-0629
Banhos-maria, série PURA™
Banhos Banhos-maria sem agitação
Os banhos-maria de aço inoxidável PURA são funcionais e confiáveis para as operações diárias devido à alta qualidade do material e dos componentes. Os banhos-maria PURA fáceis de usar oferecem uma série de funções e recursos que permitem o uso eficiente em laboratório.
  • Intuitive, straightforward menu and bright, easy to read LED display
  • Splash-proof protected power switch
  • Integral drain screw (except PURA 4) and integrated timer
  • Built-in dry running protection
  • No interfering elements in the bath
  • Optical and acoustic alarm
  • Non slip rubber feet and ergonomic recessed grips
Units feature specially designed edge surfaces, which automatically drain condensed fluid back into the bath. Supplied with a removable platform which allows sample containers placed on the platform to be fully immersed and thus optimally tempered. PURA water baths are designed to enable natural circulation within the tank, all without a pump, guarantying homogeneous temperatures.
Fornecimento: fornecidos sem tampa, com uma ampla gama de acessórios opcionais disponíveis. O banhos PURA™ 4, 10, 14, 22 e 30 têm capacidade para um máximo de 1, 2, 3, 5 e 7 racks para tubos de ensaio respectivamente.