Print…
n-Hexadecano 99, Liquid
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Hexadecane, Cetane
0219521880 0219521890 0219521891
ICNA0219521880EA 66.4 EUR
ICNA0219521880 ICNA0219521890 ICNA0219521891
n-Hexadecano 99, Liquid
n-Hexadecano
Hexadecane has been used as a phase change material (PCM) in the preparation of hexadecane/xGnP (exfoliated graphite nanoplatelet), a composite PCM loaded with xGnP.
Soluble in ether; insoluble in water.
Transition temp.- solidification point 17.5 - 18.5 °C (Lit.)
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Peso Molecular: 226.45 g/mol
Ponto de ebulição: 287
Ponto de Fusão: 18
Ponto de Inflamação: 135
Número MDL : MFCD00008998
Número CAS: 544-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM