n-Dodecano ≥99%, líquido claro e incolor
Fornecedor: MP Biomedicals
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dodecane
0219515880
0219515890
0219515891
ICNA0219515880EA
35.6
EUR
ICNA0219515880
ICNA0219515890
ICNA0219515891
n-Dodecano ≥99%, líquido claro e incolor
n-Dodecano
N-Dodecane is a liquid alkane hydrocarbon.
N-Dodecane is used as a solvent, distillation chaser, scintillator component. Moreover it is used as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in plants reprocessing.
- Presentation: Clear, Colorless Liquid
- Auto Ignition: 203 °C (397 °F) (lit.)
- Vapor Density: 5.96 (vs air) (Lit.)
- Vapor Pressure: 1 mmHg ( 47.8 °C) (Lit.)
- Refractive Index: n20/D 1.421(lit.)
- Storage temperature: Store at Room Temperature (15-30 °C). Store Desiccated.
Fórmula:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Peso Molecular: 170.34 g/mol Ponto de ebulição: 215…217 °C (literatura) Ponto de Fusão: –9.6 °C (literatura) Densidade: 0.753 (25 °C) (literatura) Ponto de Inflamação: 74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008969 Número CAS: 112-40-3 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Identity Test | Passes |
Purity | ≥99% |
FTIR | Conforms to Standard |