Print…
Brometo de potássio ≥99.0%, pó cristalino branco ACS
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
0219142680 0219142690 0219142691
ICNA0219142680EA 22.6 EUR
ICNA0219142680 ICNA0219142690 ICNA0219142691
Brometo de potássio ≥99.0%, pó cristalino branco ACS
Brometo de potássio
Fórmula: KBr
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
Encomendar
Identity Test Passes
Assay ≥99,0%
pH (5% aq soln) 5,0 - 8,8
Insoluble Matter <0,005%
Bromate (BrO3) <0,001%,
Iodate (IO3) <0,001%
Chloride (cl) <0,2%
Iodide (I) <0,001%
Sulfate (SO4) <0,005%
Barium (Ba) <0,002%
Heavy Metals (as Pb) <5 ppm
Iron (Fe) <5 ppm
Calcium (Ca) <0,002%
Magnesium (Mg) <0,001%,
Sodium (Na) <0,02%