Print…
Sulphasalazine ~95%, pó laranja
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
Sinônimos: 5-[4-(2-Pyridylsulphamoyl)phenylazo]salicylic Acid, 2-Hydroxy-5-((4-(N-(pyridin-2-yl)sulphamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic acid
0219114410 0219114450
ICNA0219114410EA 79.6 EUR
ICNA0219114410 ICNA0219114450
Sulphasalazine ~95%, pó laranja
Sulphasalazine
Soluble in 1 M ammonium hydroxide (200 mg plus 4,0 ml - clear solution).
Soluble in 1 M ammonium hydroxide (200 mg plus 4,0 ml - clear solution).
Fórmula: C₁₈H₁₄N₄O₅S
Ponto de Fusão: 260…265 °C (decomposição, lit.)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00057363
Número CAS: 599-79-1