Print…
Citrato de ferro (III) amoniacal, pó marrom
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
0215804080 0215804090
ICNA0215804080EA 24.6 EUR
ICNA0215804080 ICNA0215804090
Citrato de ferro (III) amoniacal, pó marrom
Citrato de ferro (III) amoniacal
Ferric Ammonium Citrate is supplemented to the growth media as a source of iron for the micro-organism to be analysed.
  • Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in alcohol.
Fórmula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Ponto de ebulição: 2735 °C (1013 hPa) (literatura)
Ponto de Fusão: 1539 °C (literatura)
Densidade: 7.87 g/cm³ (25 °C) (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013099
Número CAS: 1185-57-5
Encomendar
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Iron Content 16.5 - 18.5%