Print…
Colofónia, chunks
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
0215655790 0215655791
ICNA0215655790EA 82.6 EUR
ICNA0215655790 ICNA0215655791
Colofónia, chunks
Colofónia
Soluble in alcohol (ethanol: 50 mg/ml), benzene, ether. Insoluble in water. Chloroform: soluble 0,1 g/ml, clear, slightly yellow to deep yellow.
Soluble in alcohol (ethanol: 50 mg/ml), benzene, ether. Insoluble in water. Chloroform: soluble 0,1 g/ml, clear, slightly yellow to deep yellow.
Ponto de Fusão: 70…130 °C (literatura)
Ponto de Inflamação: 188
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132205
Número CAS: 8050-09-7