Print…
Carbonato de propileno, líquido
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
0215641590 0215641591 0215641594
ICNA0215641590EA 86.6 EUR
ICNA0215641590 ICNA0215641591 ICNA0215641594
Carbonato de propileno, líquido
Carbonato de propileno
Soluble in water.
Soluble in water.
Fórmula: C₄H₆O₃
Peso Molecular: 102.09 g/mol
Ponto de Fusão: -48.8
Ponto de Inflamação: 132
Número MDL : MFCD00005385
Número CAS: 108-32-7