Print…
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride, pó branco
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Meclizine dihydrochloride
0215534105 0215534125
ICNA0215534105EA 56.9 EUR
ICNA0215534105 ICNA0215534125
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride, pó branco
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride
Fórmula: C₂₅H₂₉Cl₃N₂
Número MDL : MFCD00058199
Número CAS: 1104-22-9