Print…
Bronopol, pó cristalino branco
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol
0215488725 0215488780
ICNA0215488725EA 57.7 EUR
ICNA0215488725 ICNA0215488780
Bronopol, pó cristalino branco
Bronopol
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Soluble in a 1% aqueous solution (clear, colorless solution).
Atenção: Research Use Only (RUO).
Fórmula: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Ponto de Fusão: 125…135 °C
Número MDL : MFCD00007390
Número CAS: 52-51-7
UN: 3241
ADR: 4.1,III