Print…
2-Bromethylamine hydrobromide 98,0, powder_crystalline_white
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
0215487525 0215487580
ICNA0215487525EA 22.1 EUR
ICNA0215487525 ICNA0215487580
2-Bromethylamine hydrobromide 98,0, powder_crystalline_white
2-Bromethylamine hydrobromide
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Atenção: Research Use Only (RUO).
Fórmula: BrCH₂CH₂NH₃Br
Peso Molecular: 204.89 g/mol
Ponto de Fusão: 342…345° F (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012886
Número CAS: 2576-47-8