Print…
Benfluorex hydrochloride, powder_white
Fornecedor: MP Biomedicals
0215482050 0215482010
ICNA0215482050EA 267 EUR
ICNA0215482050 ICNA0215482010
Benfluorex hydrochloride, powder_white
Benfluorex hydrochloride
Fórmula: C₁₉H₂₁ClF₃NO₂
Peso Molecular: 387.827 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058493
Número CAS: 23642-66-2
EINECS: 245-777-9