Print…
Paraformaldeído 16% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Fornecedor: MP Biomedicals
Embalado em atmosfera de azoto
0219998320 0219998380
ICNA0219998320EA 73.1 EUR
ICNA0219998320 ICNA0219998380
Paraformaldeído 16% (w/v) em solução aquosa livre de metanol
Paraformaldeído
Methanol free Paraformaldehyde is ready to use solution used as a fixative for electron microscopy.
Recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Fórmula: (CH₂O)n
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00133991
Número CAS: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III