Print…
Nitrato de Cobre (II) trihidratado, pó
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
0215350180 0215350190
ICNA0215350180EA 34.5 EUR
ICNA0215350180 ICNA0215350190
Nitrato de Cobre (II) trihidratado, pó
Nitrato de Cobre (II) trihidratado
Fórmula: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Peso Molecular: 241.6 g/mol
Ponto de Fusão: 114
Número MDL : MFCD00149671
Número CAS: 10031-43-3
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671