Print…
Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥99%, cristais ACS
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
0215251480 0215251490
ICNA0215251480EA 32.8 EUR
ICNA0215251480 ICNA0215251490
Cloreto de cobre (II) dihidratado ≥99%, cristais ACS
Cloreto de cobre (II) dihidratado
Copper(II) chloride catalyzes the chlorination in the production of vinyl chloride and dichloroethane.
Soluble in water.
Fórmula: CuCl₂·2H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149674
Número CAS: 10125-13-0
UN: 2802
ADR: 8,III
Encomendar
Insoluble Matter <0.01%
Nitrate ≤0,015%
Sulfate ≤0,005%
Nickel ≤0,01%
pH 3.0 - 3.8 (Lit.)
Iron ≤0,005%
Potassium ≤0,01%
Calcium ≤0,005%
Sodium ≤0,02%
Purity ≥99%