Iodeto de amónia, pó ACS
Fornecedor: MP Biomedicals
0215249680
0215249690
ICNA0215249680EA
74.4
EUR
ICNA0215249680
ICNA0215249690
Iodeto de amónia, pó ACS
Iodeto de amónia
Fórmula:
NH₄I Peso Molecular: 144.94 g/mol Ponto de Fusão: 551 |
Número MDL :
MFCD00011424 Número CAS: 12027-06-4 Merck Index: 13,00531 |
Form | Powder |
Storage | Store at Room Temperature (15 - 30 °C), Desiccate, Protect from light |
Assay | ≥99.0% |
Heavy Metals | ≤0,001% |
Insoluble Matter | ≤0,005% |
Residue on Ignition | ≤0,05% |
Chloride and Bromide | ≤0,005% |
Phosphate | ≤0,001% |
Sulfate | ≤0,05% |
Barium | ≤0,002% |
Iron | ≤5 ppm |