Ácido gálico monohidratado, powder ACS
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
0215252590
0215252580
ICNA0215252590EA
263
EUR
ICNA0215252590
ICNA0215252580
Ácido gálico monohidratado, powder ACS
Ácido gálico monohidratado
Fórmula:
C₇H₆O₅·1H₂O Peso Molecular: 188.14 g/mol Ponto de Fusão: 250 Ponto de Inflamação: 250 |
Número MDL :
MFCD00149098 Número CAS: 5995-86-8 |
Synonyms | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid |
Form | White Powder |
Storage | Store at Room Temperature (15 to 30 °C), Desiccate |
Assay | ≥98,0% |
Insoluble Matter | ≤0,01% |
Residue on Ignition | ≤0,05% |
Sulphate (SO4) | ≤0,02% |