Cafeína, anidro, pó
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos:
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
0215011490
0215011491
ICNA0215011490EA
146
EUR
ICNA0215011490
0215011491.
Cafeína, anidro, pó
Cafeína
Fórmula:
C₈H₁₀N₄O₂ |
Número MDL :
MFCD00005758 Número CAS: 58-08-2 |