Print…
Tricaprin, solid_white
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Tridecanoin, Trisdecanoin, 1,2,3-Tridecanoylglycerol, Glycerol Tridecanoate, Propane-1,2,3-triyl tris(decanoate)
0210529701 0210529705
ICNA0210529701EA 74.6 EUR
ICNA0210529701 ICNA0210529705
Tricaprin, solid_white
Tricaprin
Soluble in chloroform (100 mg/ml) and ethanol.
Soluble in ethanol.
Atenção: Research Use Only (RUO).
Fórmula: C₃₃H₆₂O₆
Peso Molecular: 554.85 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00036239
Número CAS: 621-71-6
Encomendar
Identity Test Passes