Print…
Vitamin A palmitate em óleo de milho, >1,000,000 IU/g, líquido amarelo claro
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
0210326325 0210326380
ICNA0210326325EA 93 EUR
ICNA0210326325 ICNA0210326380
Vitamin A palmitate em óleo de milho, >1,000,000 IU/g, líquido amarelo claro
Vitamin A palmitate
  • Presentation : Clear Yellow Liquid
Storage: under nitrogen.
Fórmula: C₃₆H₆₀O₂
Ponto de Fusão: 28,..29 °C (literatura)
Ponto de Inflamação: 194 °C (381,2 °F) (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00019414
Número CAS: 79-81-2
Encomendar
Identity Test Passes
Activity >1,000,000 IU/g