Print…
DL-Serina ≥98%, pó branco
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
0210286825 0210286880 0210286891
ICNA0210286825EA 57.8 EUR
ICNA0210286825 ICNA0210286880 ICNA0210286891
DL-Serina ≥98%, pó branco
DL-Serina
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Soluble in water (50 mg/ml - clear colorless solution).
Atenção: Research Use Only (RUO).
Fórmula: C₃H₇NO₃
Peso Molecular: 105.09 g/mol
Ponto de ebulição: 395
Ponto de Fusão: 228 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064223
Número CAS: 302-84-1
Merck Index: 13,08534
Encomendar
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 234 - 244 °C
Optical Rotation (c = 5, 1N HCl) -1° to + 1°