Print…
Triolein ≥95%, líquido claro, amarelo claro
Fornecedor: MP Biomedicals
0210312201 0210312205 0210312210
ICNA0210312201EA 83.8 EUR
ICNA0210312201 ICNA0210312205 ICNA0210312210
Triolein ≥95%, líquido claro, amarelo claro
Triolein
Triolein is a symmetrical triglyceride.
Triolein is used as a substrate for microbial lipases.
Soluble in chloroform, ether, carbon tetrachloride; slightly soluble in alcohol; practically insoluble in water.
Atenção: Research Use Only (RUO).
Fórmula: C₅₇H₁₀₄O₆
Ponto de ebulição: 235…240 °C (18 mmHg)) (literatura)
Ponto de Fusão: –4 °C (literatura)
Densidade: 0,91 g/mL (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00137563
Número CAS: 122-32-7
Encomendar
Identity Test Passes
Purity ≥95%
FTIR Conforms to Standard