Print…
Cloreto de estanho (II) dihidratado, pó cristalino branco
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride dihydrate
0210294980 0210294990 0210294991
ICNA0210294980EA 77.1 EUR
ICNA0210294980 ICNA0210294990 ICNA0210294991
Cloreto de estanho (II) dihidratado, pó cristalino branco
Cloreto de Estanho (II) dihidratado
Soluble in hydrochloride.
Fórmula: SnCl₂·2H₂O
Número MDL : MFCD00149863
Número CAS: 10025-69-1
UN: 3260
ADR: 8,III