Print…
Amido, solúvel (de batata), pó, grau de reagente
Fornecedor: MP Biomedicals
0210293590 0210293591
ICNA0210293590EA 83.3 EUR
ICNA0210293590 ICNA0210293591
Amido, solúvel (de batata), pó, grau de reagente
Amido, solúvel
Substances reducing by Fehlings solution as maltose: 0,059%.
Soluble as 2% solution in boiling water.
Atenção: Research Use Only (RUO).
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082026
Número CAS: 9005-84-9
Encomendar
Identity Test Passes
Source Potato
FTIR Conforms to Standard
Moisture Content 20%
pH (2% aq soln) 5 - 7