Print…
D-(-)-Isoascorbic acid, pó
Fornecedor: MP Biomedicals
0210207380 0210207390
ICNA0210207380EA 32.5 EUR
ICNA0210207380 ICNA0210207390
D-(-)-Isoascorbic acid, pó
D-(-)-Isoascorbic acid
Fórmula: C₆H₈O₆
Número MDL : MFCD00005378
Número CAS: 89-65-6