Print…
L(-) Cistina ~99%, cristalino
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
0210145425 0210145480 0210145490 0210145491
ICNA0210145425EA 36.1 EUR
ICNA0210145425 ICNA0210145480 ICNA0210145490 ICNA0210145491
L(-) Cistina ~99%, cristalino
L(-) Cistina
50 mg/ml, 1 M HCl.
Solubility: 50 mg/ml, 1 M HCl.
Atenção: Research Use Only (RUO).
Fórmula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Ponto de Fusão: >240 °C (decomposição, lit.)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064228
Número CAS: 56-89-3
Encomendar
Identity Test Passes
Purity 98.5 - 101.0%
FTIR Conforms to Standard
Moisture ≤0.5%
Optical Rotation (c=1,1N HCl) –210 to –230°