Print…
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61118.03 H61118.06
H61118.03EA 87.9 EUR
H61118.03 H61118.06
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Fórmula: C₉H₁₁BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09028724
Número CAS: 25574-11-2
Encomendar
Assay (GC) 97,5%