Print…
n-Dodecyl acrylate 90% estabilizada, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acrylic acid Lauryl ester, Acrylic acid Dodecyl ester, Dodecyl Acrylate, Lauryl Acrylate
Estabilização: 60 - 100 ppm Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
H60625.AE H60625.AP
H60625.AEEA 63.2 EUR
H60625.AE H60625.AP
n-Dodecyl acrylate 90% estabilizada, Grau técnico
n-Dodecyl acrylate
Fórmula: C₁₅H₂₈O₂
Peso Molecular: 240.387 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C (0.75 mmHg)
Densidade: 0.884
Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042871
Número CAS: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Synonyms Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester
Assay (HPLC) 88.0%
Refractive Index 1,4450