Print…
Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, pó branco
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: UDP sodium salt
0210120525 0210120580 0210120590 0210120591
ICNA0210120525EA 28.2 EUR
ICNA0210120525 ICNA0210120580 ICNA0210120590 ICNA0210120591
Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, pó branco
Uridine-5'-diphosphate disodium salt
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a nucleoside diphosphate.
  • P2Y receptor agonist
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a P2Y receptor agonist.
Soluble in water (5% w/v-clear).
Atenção: Research Use Only (RUO).
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₁₂P₂Na₂·×H₂O
Peso Molecular: 448.124 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006524
Número CAS: 21931-53-3
Encomendar
Identity Test Passes
Purity ≥90%