Print…
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37074.0250 1.37074.1000
1.37074.0250EA 377 EUR
1.37074.0250 1.37074.1000
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES) is suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio.
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149409
Número CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Encomendar
Synonyms MES
pH value 3,6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Bulk density 570 kg/m3
Solubility 80 g/l
Storage Store at +5 to +30 °C