Print…
Hidrogenocarbonato de sódio ≥99.5%, pó branco
Fornecedor: MP Biomedicals
02195497.5 0219549701 0219549705
ICNA02195497.5EA 36.6 EUR
ICNA02195497.5 ICNA0219549701 ICNA0219549705
Hidrogenocarbonato de sódio ≥99.5%, pó branco
Hidrogenocarbonato de sódio
Soluble in water (100 mg/ml).
Fórmula: NaHCO₃
Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição, lit.)
Densidade: 2,159 (20 °C) (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003528
Número CAS: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity Test Passes
Purity ≥99,5%
pH (0.1M aq soln) 8,1 - 8,5