Print…
Hidrogenocarbonato de sódio 99,7-100,3 Dried, powder_white ACS
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Bicarbonato de sódio
02191435.5 0219143501
ICNA02191435.5EA 39.9 EUR
ICNA02191435.5 ICNA0219143501
Hidrogenocarbonato de sódio 99,7-100,3 Dried, powder_white ACS
Hidrogenocarbonato de sódio
Soluble in Water.
Fórmula: NaHCO₃
Peso Molecular: 84.01 g/mol
Ponto de Fusão: 270
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003528
Número CAS: 144-55-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity Test Passes
Assay 99,7 - 100,3% (dried basis)
Insoluble Matter ≤0,015%
Chloride (Cl) <0,003%
Phosphate (PO4) <0,001%
Sulphur Compounds (as SO4) <0,003%
Ammonium (NH4) <5 ppm
Magnesium (Mg) <0,005%
Potassium (K) <0,005%
Calcium (Ca) <0,02%
Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) <0,001%