Print…
Registadores de dados de temperatura, AiroSensor T
Fornecedor: SenseAnywhere
0630125977422 0630125977439 0630125977446 0630125977453
620-2450EA 145 EUR
620-2450 620-2451 620-2446 620-2448
Registadores de dados de temperatura, AiroSensor T
Registadores de dados
Registadores de temperatura sem fios, precisos e sem manutenção para uso estático ou em transporte. Ideais para ambientes de humidade elevada com mudanças rápidas de temperatura e condensação.
  • Monitorização da temperatura e registo de dados
  • Compactos e robustos: estrutura em PC-ABS soldada por ultrassons impermeável (IP 67) com medidas pouco superiores a 2×3×4 cm
  • Substitui os registadores USB na cadeia de frio com uma solução automática de recolha de dados sem fios
  • Até 600 m de alcance
  • Instalação em minutos e de longa duração
  • Sistema sem necessidade de manutenção, nem software para instalar, não é necessário back-up nem atualizações. Os dados são diretamente disponibilizados em qualquer lugar, em qualquer dispositivo 'smart'
  • Sem botões, sem interruptores, totalmente controlável a partir da nuvem
  • Transmite mais de um milhão de medições para a nuvem durante o tempo de vida útil da bateria incorporada
  • Tecnologia ""plug and play"": o utilizador apenas liga o AccessPoint à respetiva rede e instala o AiroSensor no espaço que pretende monitorizar
  • Código QR: proporciona um display interativo apenas digitalizando o código com um smartphone ou tablet
  • Até 10 anos de duração de bateria, com um intervalo de 5 minutos
O AiroSensor é uma nova geração de data loggers sem fios e de consumo ultrabaixo que estabelece ligação à nuvem. Recolhe dados exatos sobre temperatura e humidade, a intervalos predefinidos programáveis, e envia-os para a base central na nuvem. Na nuvem, os dados são mantidos numa conta online e armazenados durante 5 anos.
Aplicações: cadeia de frio (conformidade com GDP e HACCP), monitorização da temperatura e humidade de produtos durante todo o período de armazenamento e na cadeia de distribuição, bastando apenas ligar o AiroSensor aos produtos, monitorização remota de refrigeradores, congeladores em armazéns, lojas ou atrelados...
Funcionamento:
O AiroSensor comunica através de AccessPoints (a comunicação sem fios entre o AccessPoint e o AiroSensor pode atingir os 600 m)
O registador deteta AccessPoints automaticamente (extensão simples, sem emparelhamento nem configuração)
Os AccessPoints encaminham (não armazenam) a mensagem desde o registador até à base de dados na nuvem
A base de dados armazena a mensagem em segurança e responde informando sobre a receção da mensagem
O registador recebe a resposta da base de dados e elimina a mensagem da sua memória
Apenas o proprietário do registador pode aceder aos dados através de qualquer dispositivo com ligação à Internet
O software na nuvem trata da integridade da rede, da monitorização e dos alertas
O Starter Kit contém tudo aquilo de que necessita para começar a monitorizar os seus produtos. A sua rede pode facilmente ser aumentada através da compra de mais AiroSensors.
Nota 1: os AiroSensors apenas podem ser ativados com créditos. 1 crédito representa 1 ano de subscrição de 1 registador de dados.
Nota 2: * RTLS = sistema de localização em tempo real
Certificações: CE, EN 300328, EN 55022, EN 12830, class 1, storage and transport climatic environment type: D.