Print…
Colheres para alimentos, SteriPlast®
Fornecedor: BURKLE
5378-3011 5378-3012
231-0587EA 48.9 EUR
231-0587 231-0588
Colheres para alimentos, SteriPlast®
Colheres
A colher para alimentos SteriPlast® de PS, é produzida numa sala limpa classe 7 (10000), embalada individualmente para uso descartável e esterilizada com raios gama. Disponíveis em dois tamanhos, 2,5 ml (semelhantes a uma colher de chá) e 10 ml (semelhante a uma colher de sopa).
  • Utilização possível como parte da gestão de objetos estranhos HACCP/IFS
  • Especial para indústria alimentar, de alimentação animal e farmacêutica
  • Embalamento individual e esterilização por raios gama
  • Produção, montagem e embalamento de acordo com a norma relativa a salas limpas classe 7
  • Aprovadas pela FDA e pela UE
A cor azul não está presente numa forma natural nos alimentos, por isso artigos azuis (ou parte deles) podem ser identificados visualmente de maneira rápida e fácil se estiverem misturados na produção.